Learn More
Texwipe™ Tapis pour salles blanches
Code produit 11555315 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 46 in
Conditionnement:
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11555315 Blanc 18 x 46 in 8 pièces
11545315 Bleu 18 x 46 in 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11555315 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur AMA184681W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    223.69€ / 8 pièces
    Économisez 385.31€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Comprend un agent antimicrobien pour prévenir la prolifération bactérienne
  • Tapis adhésifs et cadres pour salles blanches et zones critiques
  • Fabrication en polyéthylène (tapis) et en polystyrène (cadres)
  • Capture et retient les particules des contaminants transportés par les pieds et les roues
  • Une feuille de polyéthylène amovible et revêtue d’adhésif emprisonne les particules et empêche le transfert
  • Onglets numérotés pour simplifier l’inventaire et le remplacement
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 46 in
À utiliser avec (application) Contrôle de la contamination
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.72 cm
Matériau Polyéthylène, polystyrène
Type Tapis de salle blanche
Largeur (impériale) 46 in
Largeur (métrique) 1.17 m