Learn More
Texwipe™ Housses stériles Mini AlphaMop™
Code produit 17258879 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17258879 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17258879 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX7114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.00€
    437.32€ / 25 pièces
    Économisez 100.68€
    18% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Housses de rechange en polyester double maille pré-stérilisées.
  • Le tampon en polyester non tissé à 100 % fournit un coussin pour s’assurer que les housses de serpillère s’adaptent à la surface pour un nettoyage homogène
  • Un tampon peut être utilisé pour plusieurs housses, selon les pratiques courantes de l’installation
  • Spécification
    Type de produit Tampon de rechange
    Stérilité Stérile
    Matériau Polyester