Learn More
IU1, MedChemExpress
Code produit 16476336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476336 100 mg
16481106 200 mg
16442027 50 mg
16435878 10 mg
16428527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16476336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13817
MedChemExpress IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IU1
CAS 314245-33-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21FN2O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(CN2CCCC2)=O)=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 300.37
Poids de la formule 300.37
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus