Learn More
Ivabradine-d3 chlorhydrate, TRC
Code produit 30403756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403756 10 mg
30403216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30403756 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI94050210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217809-61-4
Formule moléculaire C27 2H3 H33 N2 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 508.06
Synonyme 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one hydrochloride, Ivabradine-d3 Hydrochloride, Ivabradine-D3 Hydrochloride (N-methyl D3)
Nom IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-diméthoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triényl]méthyl-(trideutériométhyl)amino]propyl]-7,8-diméthoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazépine-4-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivabradine hydrochloride N-methyl-d3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1/i1D3;
Poids de la formule 507.2579