Learn More
R&D Systems™ Chlorhydrate d’ivabradine
Code produit 18767596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18767596 10 mg 10mg
18706326 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18767596 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6542/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.59€
    80.85€ / 10mg
    Économisez 8.74€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. HCN channel blocker; inhibits If pacemaker current
Ivabradine hydrochloride is a HCN channel blocker (IC50 is approximately 0.5 - 2.5 μM). Bradycardic agent that inhibits If pacemaker current in sinoatrial node cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride
CAS 148849-67-6
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C27H36N2O5.HCl
Pureté 98%