Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ivabradine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorhydrate d’ivabradine |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le DMSO et le méthanol |
| Point de fusion | 140,0°C |
| Poids de la formule | 505,05 |
Sécurité et traitement
- Ivabradine hydrochloride
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Ivabradine hydrochloride