Learn More
Chlorhydrate d’Ivabradine, TRC
Code produit 17960835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17960835 100 mg 100mg
17994865 5 mg 5mg
17954785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17960835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI940500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148849-67-6
Formule moléculaire C27 H36 N2 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 505.05
Synonyme 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrochloride (1:1), 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride, (S)-, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Bicyclo[4.2.0]octane, 2H-3-benzazepin-2-one deriv., Ivabradine hydrochloride
Nom IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-diméthoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triényl]méthyl-méthylamino]propyl]-7,8-diméthoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazépine-4-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivabradine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
Poids de la formule 504.2391
Pourcentage de pureté >95%