Learn More
Chlorhydrate d’Ivabradine, TRC
Code produit 17994865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994865 5 mg 5mg
17960835 100 mg 100mg
17954785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9405005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148849-67-6
Formule moléculaire C27 H36 N2 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 505.05
Synonyme 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrochloride (1:1), 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride, (S)-, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Bicyclo[4.2.0]octane, 2H-3-benzazepin-2-one deriv., Ivabradine hydrochloride
Nom IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-diméthoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triényl]méthyl-méthylamino]propyl]-7,8-diméthoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazépine-4-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivabradine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
Poids de la formule 504.2391
Pourcentage de pureté >95%