Learn More
Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16468057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468057 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12778
MedChemExpress N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H35ClN2O5
Quantité 5 mg
Synonyme N-Demethyl ivabradine hydrochloride
SMILES O=C1N(CCCNC[C@@H]2C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 491.02
Poids de la formule 491.02
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation