Learn More
Ivacaftor (4-tertbutyl-d9) (Major), TRC
Code produit 30404379
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30404379 1 mg 1mg
30400674 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30404379 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9406031MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1413431-07-8
Formule moléculaire C24H19D9N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 401.55
Synonyme N-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide (Major)
Nom IUPAC N-(2-(tert-butyl)-5-hydroxy-4-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2NC=C1C(NC3=C(C(C)(C)C)C=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)=C3)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivacaftor (4-tertbutyl-d9)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)/i4D3,5D3,6D3
Poids de la formule 401.27
Pourcentage de pureté >95%