Learn More
Ivacaftor, MedChemExpress
Code produit 16468197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468197 5 mg
16415488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468197 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13017
MedChemExpress Ivacaftor (VX-770) is a potent and orally bioavailable CFTR potentiator, targeting G551D-CFTR and F508del-CFTR with EC50s of 100 nM and 25 nM, respectively.
Ivacaftor (VX-770) is a potent and orally bioavailable CFTR potentiator, targeting G551D-CFTR and F508del-CFTR with EC50s of 100 nM and 25 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivacaftor
CAS 873054-44-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H28N2O3
Quantité 5 mg
Synonyme VX-770
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=C(C=C(C(C(C)(C)C)=C1)O)NC(C2=CNC3=C(C2=O)C=CC=C3)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 392.49
Poids de la formule 392.49
Pourcentage de pureté 99.08%
Qualité Research
Forme physique Solid