Learn More
Ivacaftor, TRC
Code produit 30007801
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007801 5 g 5g
17911055 500 mg 500mg
17923235 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9406005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873054-44-5
Formule moléculaire C24 H28 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 392.49
Synonyme Ivacaftor, 3-Quinolinecarboxamide, N-[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide, Kalydeco, N-(2,4-Di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxamide, N-[2,4-Di(tert-butyl)-5-hydroxyphenyl]-4-oxo-1H,4H-quinoline-3-carboxamide, VX 770
Nom IUPAC N-(2,4-ditert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamide
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(NC(=O)C2=CNc3ccccc3C2=O)cc1O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivacaftor
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
Poids de la formule 392.21
Pourcentage de pureté >95%