Learn More
IWP-2, MedChemExpress
Beschreibung
IWP-2 is an inhibitor of Wnt processing and secretion with an IC50 of 27 nM. IWP-2 targets the membrane-bound O-acyltransferase porcupine (Porcn) and thus preventing a crucial Wnt ligand palmitoylation. IWP-2 is also an ATP-competitive CK1δ inhibitor with an IC50 of 40 nM for the gatekeeper mutant M82FCK1δ.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | IWP-2 |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 686770-61-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H18N4O2S3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | DMF : 12.5 mg/mL (26.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC2=CC=C(C)C=C2S1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?