Learn More
IWP L6, MedChemExpress
Code produit 16486848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486848 10 mg
16472917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486848 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15825
MedChemExpress IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IWP L6
CAS 1427782-89-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H20N4O2S2
Quantité 10 mg
Synonyme Porcn Inhibitor III
Informations sur la solubilité DMSO : 1.43 mg/mL (3.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O
Poids moléculaire (g/mol) 472.58
Poids de la formule 472.58
Pourcentage de pureté 99.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease