Learn More
IWP-O1, MedChemExpress
Code produit 16425927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16425927 5 mg
16424476 100 mg
16412666 25 mg
16409746 50 mg
16403198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16425927 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100853
MedChemExpress IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau IWP-O1
CAS 2074607-48-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H20N6O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (289.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CN1N=NC(C2=CC=NC=C2)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=NC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 432.48
Poids de la formule 432.48
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease