Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-J 113397
GREENER_CHOICE
Code produit 30001416
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001416 50 mg 50mg
18074952 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001416 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2598/50
Potent and selective NOP antagonist
Potent and selective NOP receptor antagonist (IC50 values are 2.3, 1400, 2200 and > 10000 nM for NOP, κ, μ and δ-opioid receptors respectively). Inhibits nociceptin/orphanin FQ-induced hyperalgesia in the mouse tail-flick test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 217461-40-0
Formule moléculaire C24H37N3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-J 113397
Quantité 50 mg
Poids de la formule 399.57
Pureté >98%
Poids moléculaire 399.579