Learn More
J.T. Éosine Y Baker™ BAKER ANALYZED™ (jaunâtre)
Code produit 15558784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15558784 25 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558784 Fournisseur JT Baker Code fournisseur L08803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Coloration certifiée pour l’histologie
  • Pour l’utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
  • Catégorie Gestion du changement (MOC) = NI
  • Certifiée pour l’histologie et la composition des colorations sanguines. Analyse de lot sur l’étiquette.
Spécification
Absorbance 1.0 mg/200 mL in 0.01% Na2CO3,1-cm path
Point de fusion 295°C to 296°C
CAS 17372-87-1
Bio. colorant Certification Certified by the Biological Stain Commission
Formule moléculaire C20H6Br4Na2O5
Formule linéaire C20H6Br4Na2O5
Numéro MDL MFCD00005040
Synonyme Eosin yellowish , Tetrabromofluorescein disodium salt , Eosin Y disodium salt , Eosin 225 , Solvent Red 43 , Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate , 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt , Field's Stain B
Clé InChI SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12
Nom IUPAC disodium 2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 691.86
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large, bouchon noir en T/E
Quantité 25 g