Learn More
Avantor™ J.T. Matériau d’emballage en vrac Baker™ BAKERBOND™ Florisil
Code produit 15507654 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15507654 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15507654 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 706100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.18€
    71.68€ / 100g
    Économisez 29.50€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Sorbant SPE pour colonnes de purification
  • Convient à la détermination de l’indice d’huile hydrocarbonée conforme à la norme ISO 9377-2 et NEN 5733
Spécification
Type d’adsorbant SPE
Description Sorbant SPE Florisil pour colonnes de purification
Quantité 100 g