Learn More
Avantor™ J.T. Colonnes SPE Baker™ BAKERBOND spe™ SDB-1, à base de polymère
Code produit 10331281 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10331281 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10331281 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 751902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.50€
    272.26€ / 50 pièces
    Économisez 42.24€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Peut améliorer la qualité de la préparation des échantillons
  • D’excellentes propriétés structurelles, mécaniques et chimiques, la pureté de l’emballage et la capacité de charge, ainsi que la stabilité du sorbant SDB, offrent une meilleure purification et une meilleure pré-concentration des échantillons.
  • Ce sorbant polymérique SDB est un sorbant SDB hautement efficace et sélectif avec des performances à haut débit.
  • Il permet une récupération et une reproductibilité élevées des résultats, même dans la SPE des composés de différentes polarités.
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 mL
Poids du lit 200 mg
Quantité 50