Learn More
Avantor™ J.T. Station d’extraction étendue Baker™ BAKERBOND™ Speedisk
Code produit 15597694 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
185 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
15597694 185 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597694 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 809506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13701.23€
    9386.97€ / 1 pièces
    Économisez 4314.26€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-05-2027
Peut être utilisée dans les modes d’alimentation des échantillons à distance, inversé ou à réservoir
  • Elle comprend un collecteur sous vide à six ports et les accessoires nécessaires pour l’extraction de l’analyte par des disques d’extraction laminaire BAKERBOND Speedisk™.
  • Le collecteur a un encombrement rectangulaire et un espacement interports pour accueillir six réservoirs d’échantillons de 1 L côte à côte
  • Chaque orifice de vide est doté d’une vanne ouverte/fermée individuelle.
  • Comprend une station d’extraction, deux adaptateurs d’échantillons à distance, deux chambres de prélèvement et deux flacons, six réservoirs de 185 ml
Spécification
Nbre de ports 6
Porosité 185 mL
Dimensions Étendue