Learn More
Avantor™ J.T. Connecteurs en PTFE Baker™ Luer (monobloc)
Code produit 10219810 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/boîte
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219810 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219810 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 4586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.78€
    315.96€ / 12 pièces
    Économisez 81.82€
    20% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Pièces de rechange pour processeur de colonne d’extraction pour processeur de colonne J.T. Baker™ BAKER spe-12G (en PTFE)
  • Pièce de rechange pour le processeur de colonne d’extraction
  • À utiliser avec le processeur de colonne J.T. Baker™ BAKER spe-12G
Specifications
Type Connecteur
Matériau PTFE
Quantité 12/boîte