Learn More
Avantor™ J.T. Processeur de colonne SPE-12G en PTFE Baker™
Code produit 15106056 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15106056 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15106056 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 752094
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Chambres à vide en PTFE spécialement conçues qui permettent d’analyser 12 échantillons simultanément
  • Ceci offre la flexibilité de traiter des dispositifs SPE de tailles, diamètres ou formats différents au cours de la même expérience
  • Il comprend une chambre à vide en verre borosilicaté, un couvercle en polyamide de couleur blanche comprenant 12 connecteurs en PTFE Luer, des bouchons (12×) pour le couvercle, un joint en PE, 12 robinets d’arrêt en PP Luer et un ensemble de racks de prélèvement d’échantillons en PTFE
  • Informations de livraison : Fourni avec des étagères réglables en hauteur, un ensemble de contrôleur en PTFE/vacuomètre et un manuel d’instructions
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 12 échantillons.
Type Processeur de colonne SPE-12G
Matériau PTFE
Quantité 1