Learn More
Avantor™ J.T. Kit de contrôle des déversements absorbant pour solvants Baker™ SAF-T-SPILL™ SOLUSORB™
Shop All J.T.Baker ProductsDescription
- Permet une manipulation sûre et efficace d’un déversement de solvants en réduisant les vapeurs inflammables ou toxiques, grâce à une manipulation rapide, un nettoyage complet et une mise au rebut pratique
- Chaque kit est fourni avec le neutralisant approprié, les lunettes de sécurité, les pelles, les gants, les sacs et les attaches d’élimination et les étiquettes.
- Réapprovisionnez votre centre de contrôle des déversements (ou créez le vôtre) avec des kits de rechange, disponibles séparément.
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| Type | Kit de contrôle des déversements pour solvants inflammables |
| Format | Solide |
| Comprend | Solvants adsorbants, lunettes de sécurité, pelles, gants, sacs et attaches d’élimination, étiquettes |
| Quantité d’emballage | 1 kit |