Learn More
GPE Scientific™ Prise J Young B40 et clé en verre à vide élevée à l’entrée
Code produit 15788029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
Corps de 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15788029 Corps de 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15788029 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JYT/1
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
La prise GPE Scientific™ J Young B40 et la clé en verre à vide élevé à l’entrée sont un piège à froid de base de la ligne de vide avec une clé en verre à l’entrée.
  • Construction solide pour une utilisation comme piège à froid de base de la ligne des vide
  • Clé en verre à l’entrée
Spécification
Diamètre (métrique) Diamètre du raccord de tuyau : 15 mm
Diamètre (métrique) col interne Diamètre intérieur du tube : 13 mm
Diamètre (métrique) extérieur Diamètre du corps : 44 mm
Comprend Clé en verre sur l’entrée
Longueur (métrique) Corps de 280 mm
Type Piège à froid à conduite de vide basique