Learn More
GPE Scientific™ Joint Rodaviss JY Young B45 et vanne de purge JY
Code produit 15814814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
Corps de 240 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15814814 Corps de 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15814814 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JYT/3
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Joint Rodaviss GPE Scientific™ B45 et vanne de purge JY
  • Joint Rodaviss de haute qualité avec bouchon amovible
  • Inclut des joints toriques Viton
  • Peut être conçu sur mesure
Spécification
Diamètre (métrique) Diamètre du raccord de tuyau : 15 mm
Diamètre (métrique) col interne Diamètre intérieur du tube : 13 mm
Diamètre (métrique) extérieur Diamètre du corps : 50 mm
Comprend Joints toriques Viton
Longueur (métrique) Corps de 240 mm
Type Joint et vanne de purge Roadaviss