Learn More
GPE Scientific™ Tube d’échantillonnage de gaz J Young avec robinets à joint torique et septum
Code produit 15874764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
15874764 100 ml 1 pièce
15894764 125 ml 1 pièce
15824774 500 ml 1 pièce
15814774 250 ml 1 pièce
15884764 1000 ml 1 pièce
15804774 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15874764 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur GSS/100
Expédition estimée: 18-12-2026
Le tube d’échantillonnage de gaz GPE Scientific™ J Young avec robinets à joint torique et septum est un tube de prélèvement de gaz doté de vannes à joint torique à chaque extrémité et un septum central.
  • Forme cylindrique, oblongue
  • Récipient étanche au gaz
  • Volume mesuré
  • Tube de prélèvement standard avec extrémités à vannes
  • Comprend un septum centralisé
Spécification
Type Tube d’échantillon de gaz
Plages de mesure 100 ml