Learn More
GPE Scientific™ Robinets en ligne J Young, à filetage fin
Code produit 15814894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
Robinet d’arrêt :6 mm
Robinet d’arrêt :8 mm
Robinet d’arrêt :10 mm
Robinet d’arrêt :15 mm
Robinet d’arrêt :20 mm
Robinet d’arrêt :25 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
15814894 Robinet d’arrêt :6 mm 1 pièce
15824894 Robinet d’arrêt :8 mm 1 pièce
15874884 Robinet d’arrêt :10 mm 1 pièce
15884884 Robinet d’arrêt :15 mm 1 pièce
15894884 Robinet d’arrêt :20 mm 1 pièce
15804894 Robinet d’arrêt :25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15814894 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur SPOR/6
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les robinets en ligne J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
  • Robinet en ligne
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • À filetage fin
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Type Robinet en ligne J Young, à filetage fin
Alésage de bouchon Robinet d’arrêt :6 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral Dia. int. :6 mm, dia. ext. :9 mm