Learn More
GPE Scientific™ Robinets en ligne J Young, à filetage fin
Code produit 15894884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
Robinet d’arrêt :6 mm
Robinet d’arrêt :8 mm
Robinet d’arrêt :10 mm
Robinet d’arrêt :15 mm
Robinet d’arrêt :20 mm
Robinet d’arrêt :25 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
15894884 Robinet d’arrêt :20 mm 1 pièce
15814894 Robinet d’arrêt :6 mm 1 pièce
15824894 Robinet d’arrêt :8 mm 1 pièce
15874884 Robinet d’arrêt :10 mm 1 pièce
15884884 Robinet d’arrêt :15 mm 1 pièce
15804894 Robinet d’arrêt :25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15894884 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur SPOR/20
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les robinets en ligne J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
  • Robinet en ligne
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • À filetage fin
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Type Robinet en ligne J Young, à filetage fin
Alésage de bouchon Robinet d’arrêt :20 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral Dia. int. :19 mm, dia. ext. :24 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.