Learn More
GPE Scientific™ Vanne RMN J Young avec tube fixé
Code produit 15854874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Valve RMN avec tube, 200 MHz
Valve RMN avec tube, 500 MHz
Longueur (impériale):
7 po
8 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (impériale) Conditionnement
15854874 Valve RMN avec tube, 200 MHz 7 po 1 pièce
15864874 Valve RMN avec tube, 200 MHz 8 po 1 pièce
15874874 Valve RMN avec tube, 500 MHz 7 po 1 pièce
15884874 Valve RMN avec tube, 500 MHz 8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15854874 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur S5200JY7YELLOW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.01€
    93.23€ / 1 pièces
    Économisez 7.78€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
GPE Scientific™ La vanne RMN J Young avec tube fixé vous permet de manipuler votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
  • Manipulez votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
  • Le joint torique recouvert de téflon élimine les incompatibilités des matériaux.
  • L’ensemble en téflon entièrement sans graisse signifie que le tube est facile à utiliser et à démonter pour le nettoyage.
  • Comprend un joint femelle pour une fixation rapide sur votre rack à vide.
  • Piston jaune
  • Pression négative / vide élevé.
  • Fuite testée à 10-9 mbar litres/s.
  • Pression positive interne 5 bar, 72 psi
Spécification
Type Valve RMN avec tube, 200 MHz
Comprend Vanne RMN de 5 mm
Longueur (impériale) 7 po
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.