Learn More
GPE Scientific™ Vanne RMN J Young avec tube fixé
Description
- Manipulez votre échantillon RMN sans sceller vos tubes à la flamme.
- Teflon Le joint torique recouvert élimine les incompatibilités de matériaux.
- Complètement sans graisse Teflon L'assemblage signifie que le tube est facile à utiliser et à démonter pour le nettoyage.
- Comprend un raccord femelle pour une fixation rapide à votre support d'aspirateur
- Piston jaune
- Pression négative/vide poussé
- Test d'étanchéité à 10-9 mbar litres/sec.
- Pression interne positive : 1 bar, 14,7 psi
Spécification
Spécification
| Type | Valve RMN avec tube, 500 MHz |
| Comprend | Vanne RMN de 5 mm |
| Longueur (impériale) | 8 po |