Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin
Code produit 15854794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15854794 500 ml 1 pièce
15824794 25 ml 1 pièce
15844794 50 ml 1 pièce
15804794 100 ml 1 pièce
15834794 250 ml 1 pièce
15814794 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15854794 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JCF/500
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (équipement) Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Comprend Taraud fin pour filetage
Type de produit Flacon d’échantillon