Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin et prise B14
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin et une prise B14
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteurs à vide et lignes Schlenk |
| Comprend | Taraud à filetage fin et prise B14 |
| Type de produit | Flacon d’échantillon |
| Raccord manchonné | Taille : 14 |