Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin et prise B14
Code produit 15874794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15874794 1000 ml 1 pièce
15884794 25 ml 1 pièce
15804804 50 ml 1 pièce
15864794 100 ml 1 pièce
15894794 250 ml 1 pièce
15814804 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15874794 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JCS/1000
Expédition estimée: 02-02-2027
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin et prise B14, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin et une prise B14
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (équipement) Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Comprend Taraud à filetage fin et prise B14
Type de produit Flacon d’échantillon
Raccord manchonné Taille : 14