Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young avec robinet à joint torique et bras ordinaire à doigt froid
Code produit 15854744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15854744 25 ml 1 pièce
15874744 50 ml 1 pièce
15834744 100 ml 1 pièce
15864744 250 ml 1 pièce
15884744 500 ml 1 pièce
15844744 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15854744 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur CSY/25
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™ avec robinet à joint torique et bras ordinaire à doigt froid est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
  • Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
  • Pour la connexion aux lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à joint torique
  • Comprend un bras ordinaire à doigt froid
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Comprend Taraud à joint torique et bras lisse à doigt froid
Type de produit Flacon d’échantillon