Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk cylindrique avec robinet à filetage fin et cône
Code produit 15894784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15894784 500 ml 1 pièce
15768029 25 ml 1 pièce
15778029 50 ml 1 pièce
15854784 100 ml 1 pièce
15884784 250 ml 1 pièce
15874784 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15894784 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JCC/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.77€
    151.36€ / 1 pièces
    Économisez 12.41€
    7% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Le flacon J Young Schlenk GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin et cône, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin et un cône
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (équipement) Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Comprend Taraud et cône à filetage fin
Type de produit Flacon Schlenk
Raccord manchonné Taille : 24