Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec robinet à filetage fin et prise
Code produit 15884804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15884804 500 ml 1 pièce
15854804 25 ml 1 pièce
15874804 50 ml 1 pièce
15834804 100 ml 1 pièce
15864804 250 ml 1 pièce
15844804 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15884804 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JRF/500
Expédition estimée: 09-02-2027
Le flacon J Young Schlenk GPE Scientific™, fond rond avec robinet à filetage fin et prise, est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin et une prise
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (équipement) Lignes Schlenk et collecteurs à vide
Comprend Taraud et prise à filetage fin
Raccord manchonné Taille : 24
Forme du fond Rond