Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec clé en verre et prise
Code produit 15894894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15894894 250 ml 1 pièce
15884894 25 ml 1 pièce
15804904 50 ml 1 pièce
15864894 100 ml 1 pièce
15814904 500 ml 1 pièce
15874894 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15894894 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur SRG/250
Expédition estimée: 03-02-2027
Le flacon J Young Schlenk, fond rond avec clé en verre et prise GPE Scientific™, est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide, et est disponible en différentes capacités.
  • Comprend une clé en verre et une prise
  • Disponibles en diverses capacités
  • Disponible avec différentes tailles de joints
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Comprend Clé et prise en verre
Type de produit Flacon Schlenk
Raccord manchonné Taille du joint : 24
Forme du fond Rond