Learn More
GPE Scientific™ Clips de vis à serrage par pouce J Young pour joints sphériques
Code produit 15834904
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints sphériques de dimensions 12/2 et 12/5
Joints sphériques de dimensions 18/7 et 18/9
Joints sphériques de dimensions 28/12 et 28/15
Joints sphériques de dimensions 35/20
Joints sphériques de dimensions 40/25
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15834904 Joints sphériques de dimensions 18/7 et 18/9 1 pièce
15824904 Joints sphériques de dimensions 12/2 et 12/5 1 pièce
15844904 Joints sphériques de dimensions 28/12 et 28/15 1 pièce
15854904 Joints sphériques de dimensions 35/20 1 pièce
15864904 Joints sphériques de dimensions 40/25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15834904 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur TJC/19
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GPE Scientific™ Le clips de vis à serrage par pouce J Young pour joints sphériques se verrouillent et restent en place pour fixer solidement les joints sphériques J Young.
  • Conception de vis à serrage
  • Fixer solidement les joints sphériques J Young
Spécification
Type Clips de vis à serrage par pouce J Young
À utiliser avec (équipement) Joints sphériques de dimensions 18/7 et 18/9