Learn More
GPE Scientific™ Barboteur de ligne J Young Vac
Code produit 15894804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15894804 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15894804 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JYB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.94€
    140.49€ / 1 pièces
    Économisez 13.45€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Le barboteur de ligne J Young Vac GPE Scientific™ est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 130mm
Type de produit Barboteur de ligne sous vide
Diamètre (métrique) externe 30 mm