Learn More
GPE Scientific™ Flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et bras ordinaire
Code produit 15864734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15864734 500 ml 1 pièce
15834734 25 ml 1 pièce
15854734 50 ml 1 pièce
15814734 100 ml 1 pièce
15844734 250 ml 1 pièce
15824734 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15864734 Supplier GPE Scientific™ Supplier No. CSB/500
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et bras ordinaire GPE Scientific™ est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
  • Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
  • Pour la connexion aux lignes Schlenk
  • Forme à fond rond
  • Comprend un bras ordinaire
  • Comprend un robinet à joint torique
Specifications
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Taraud à joint torique et bras ordinaire
Type de produit Flacon à vide / Schlenk