Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur à gaine type Knöfler-Böhm
Code produit 10819510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10819510 250 ml 1 pièce
10315741 30 mL 1 pièce
10768271 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10819510 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05410149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    243.14€ / 1 pièces
    Économisez 124.86€
    33% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extracteurs à gaine conformes à la norme DIN 12604
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Duran