Learn More
Hughes Douche à réservoir à gaine isolante
Code produit 17772348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 L
1500 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17772348 350 L 1 pièce
17762348 1500 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17772348 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHJ14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10192.85€
    5017.19€ / 1 pièces
    Économisez 5175.66€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche à réservoir d’urgence isolée avec dispositif de lavage des yeux / du visage, à utiliser dans les climats chauds non dangereux. Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant de l’eau tiède même lorsqu’il n’y a pas de raccorde
  • Douche à réservoir d’urgence isolée avec dispositif de lavage des yeux / du visage, à utiliser dans les climats chauds non dangereux
  • Les modèles à gaine isolante maintiennent une température constante
  • Convient à une utilisation lorsque la pression de l’eau est insuffisante
  • Unité de lavage oculaire/facial montée sur le côté
  • Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 76 litres par minute, même lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau public
Spécification
Capacité (métrique) 350 L
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Douche à réservoir