Learn More
Hughes Douche mobile de sécurité gainée avec dispositif de lavage oculaire/facial
Code produit 17752348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17752348 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17752348 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHJ040KGW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8481.93€
    5394.00€ / 1 pièces
    Économisez 3087.93€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Douche de sécurité d’urgence autonome mobile isolée de 114 litres avec dispositif de lavage des yeux / du visage. Grâce à l’intégration d’une bouteille à revêtement interne en polypropylène, d’un cadre en acier inox et de pneumatiques de grande taille, el
  • Douche de sécurité d’urgence autonome mobile isolée d’une capacité de 114 litres avec dispositif de lavage des yeux / du visage
  • Grâce à l’intégration d’une bouteille à revêtement interne en polypropylène, d’un cadre en acier inox et de pneumatiques de grande taille, elle est facile à manœuvrer par une seule personne
  • Pour les longues distances ou les surfaces irrégulières, un châssis en A en option avec attelage de remorque peut être installé
  • En outre, l’écartement des roues peut être modifié pour permettre à l’unité de s’adapter aux ouvertures de portes standard
Spécification
Capacité (métrique) 114 L
Couleur Blanc
Type de produit Douche de sécurité