Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Dye
Description
- La couleur change au fur et à mesure que les potentiels de la membrane augmentent au-dessus des valeurs d’environ 80 à 100 mV
- Changements de lumière émise de 530 nm (forme monomérique JC-1) à 590 nm (agrégat J)
- Chaque couleur peut être détectée à l’aide de filtres pour FITC et PE / phycoérythrine / rhodamine, respectivement
- Peut être utilisé pour indiquer l’initiation de l’apoptose
- Poids moléculaire : 652,23g/mol
- Excitation maximale : 515 nm
- Émission maximale : 529 et 590 nm
- Doit être reconstitué en DMSO fraîchement ouvert de haute qualité à 1 mg/ml
- Une fois reconstitué, il doit être stocké à −20°C ; évitez les cycles de congélation-décongélation
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 515 / 529 et 590 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 5 mg |
| Localisation subcellulaire | Mitochondries |