Learn More
Cole-Parmer™ Packs de réfrigération Ice-Pak J.D. Honigberg™
Code produit 11711029 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
177,8 x 95,25 x 38,1 mm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11711029 177,8 x 95,25 x 38,1 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11711029 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0634520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.50€ / 24 pièces
    Économisez 9.50€
    8% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Quantité 24 Paquets
Type de produit Bloc de réfrigération
À utiliser avec (application) Réfrigère les échantillons pour les expédier
Dimensions (L x l x H) 177,8 x 95,25 x 38,1 mm
Température (métrique) en fonctionnement -6 °C