Learn More
Cole-Parmer™ Packs de réfrigération Ice-Pak J.D. Honigberg™
Code produit 11731029 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
127 x 76,2 x 25,4 mm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11731029 127 x 76,2 x 25,4 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731029 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0634510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    92.17€ / 24 pièces
    Économisez 26.83€
    22% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réfrigère les échantillons pour les expédier avec ces blocs de réfrigération. Les blocs de réfrigération Ice-Pak Cole-Parmer™ JL Honigberg™ congèlent en 6 à 10 heures et restent à une température constante de -6°C pendant au plus 72 heures
  • Les boîtes sont non toxiques et ne contaminent pas les échantillons
  • Utilisez-les avec des emballages et des récipients isolés pour optimiser le transport de matériaux sensibles à la chaleur
  • 24 boîtes par malette
Specifications
Quantité 24 Paquets
Type de produit Bloc de réfrigération
À utiliser avec (application) Réfrigère les échantillons pour les expédier
Dimensions (L x l x H) 127 x 76,2 x 25,4 mm
Température (métrique) en fonctionnement -6 °C