Learn More
Bibby Scientific™ Spectrophotomètre Jenway™ modèle 7305
Code produit 11485089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision en longueur d’onde:
±2 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision en longueur d’onde Conditionnement
11485089 ±2 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11485089 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 8305816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6030.00€
    4961.06€ / 1 pièces
    Économisez 1068.94€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Faible encombrement. Le spectrophotomètre Jenway™ modèle 7305 comprend un logiciel piloté par des icônes ainsi qu’un système de navigation amélioré, pour une utilisation facile et intuitive.
  • Inclut des modes de mesure pour l’absorbance, le pourcentage de transmittance et la concentration.
  • Faible encombrement
  • Mémorisation automatique
  • Lampe au xénon avec système “Appuyer pour lire” (Press to read)
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Gamme d’absorbance −0,3 à +2,5 A
Concentration ndash;300 à 9999
Raccordements USB (alimentation)
Profondeur (métrique) 400 mm
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range 320 à 1000 nm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans l’enseignement et les laboratoires généraux de CQ
Hauteur (métrique) 220 mm
Comprend Équipé d’un porte-cuve de 10 x 10 mm, livré avec un sachet de 100 cuves jetables, un manuel d’instructions, une alimentation universelle, un logiciel PC sur CD ROM et un câble d’interface
Durée de mesure 2 à 9999
Conception optique Mono faisceau
Résolution 1 nm
Résolution spectrale 5 nm
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Poids (métrique) 6 kg
Largeur (métrique) 275 mm