Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™
Code produit p-7161054 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength Range:
198 à 1000 nm
320 à 1000 nm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Range Conditionnement
16273492 198 à 1000 nm 1 pièce
16300032 320 à 1000 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16273492 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 741501
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible Jenway 74 avec connectivité CPLive
  • Simplifiez l'installation grâce à l'écran tactile couleur haute définition de 7 in et à l'interface conviviale.
  • Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications.
  • Connectivité simple avec plusieurs USB ports pour le stockage de données et la connectivité imprimante.
  • Polyvalent —et compatible avec une large gamme d'accessoires interchangeables.
Spécification
Précision de l’absorbance ±0,01 A à 1,000 A
Gamme d’absorbance -0,3 à +2,5 A
Certifications/Conformité CE
Concentration –300 à 9999
Raccordements 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Description Spectrophotomètre UV/Visible à balayage avec connectivité CPLive™ Cloud
Type de détecteur Photodiode en silicone
Affichage Écran tactile
Dimensions (L x l x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 100/240 V
Wavelength Range 198 à 1000 nm
Comprend 10 Go de mémoire
Conception optique Simple
Longueur du trajet optique de 10 à 100 mm
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ±1 %T
Gamme photométrique 0 à 199,9 % T
Lumière parasite < 0,5 % à 340 nm et 220 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.