Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™
Code produit p-7161469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Nano Spectre de microvolume de balayage
Spectrophotomètre
Couleur:
Blanc et bleu
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Couleur Conditionnement
16396995 Spectrophotomètre Noir 1 pièce
16307005 Spectrophotomètre Noir 1 pièce
16317005 Nano Spectre de microvolume de balayage Blanc et bleu 1 pièce
16327005 Nano Spectre de microvolume de balayage Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16396995 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8305631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible Jenway 74 avec connectivité CPLive
  • Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile couleur haute définition 7” et à l’interface conviviale
  • Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications
  • Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
  • Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
Précision de l’absorbance Absorbance de plusmn; 0,01 A à 1,000
Gamme d’absorbance −0,3 à +2,5 A
Certifications/Conformité CE
Couleur Noir
Concentration –300 à 9999
Raccordements 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Type de détecteur Photodiode en silicone
Affichage Écran tactile
Dimensions (L x l x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 100/240 V
Wavelength Range 320 à 1000 nm
Comprend 10 Go de mémoire
Conception optique Simple
Gamme photométrique 0 à 199,9 % T
Lumière parasite < 0,5 % à 340 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.