Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV/Visible de la série Jenway™ 76 avec connectivité CPLive™
Code produit 16337005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spécifications de numérisation UV/visible avec CPLive
Couleur:
Blanc/bleu
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Couleur Conditionnement
16337005 Spécifications de numérisation UV/visible avec CPLive Blanc/bleu 1 pièce
16347005 Spécifications de numérisation UV/visible avec CPLive Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16337005 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8305626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8639.23€
    8044.79€ / 1 pièces
    Économisez 594.44€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV/Visible de la série Jenway 76 avec connectivité CPLive
  • Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile couleur haute définition 7” et à l’interface conviviale
  • Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications
  • Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
  • Assurer des résultats par une reproductibilité accrue grâce à l’optique à faisceau divisé avancée
  • Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
Précision de l’absorbance Absorbance de plusmn; 0,01 A à 1,000
Gamme d’absorbance −0,3 à +2,5 A
Certifications/Conformité CE
Couleur Blanc/bleu
Concentration –300 à 9999
Raccordements 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Type de détecteur Photodiode en silicone
Affichage Écran tactile
Dimensions (L x l x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 1,5 nm
Type Spécifications de numérisation UV/visible avec CPLive
Tension 100/240 V
Wavelength Range 198 à 1000 nm
Comprend 10 Go de mémoire
Conception optique Faisceau divisé
Gamme photométrique 0 à 199,9 % T
Lumière parasite < 0,5 % à 340 nm et 220 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.